Learn More
TARS2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7207175 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16884054 20 μL 20 microlitros
16874054 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16884054
Marca: Proteintech 150671AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno TARS2
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.29 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica TARS2
N.º de referencia del gen Q3UQ84, Q68FW7, Q9BW92
Alias de gen TARS2, TARSL1, Threonine tRNA ligase, ThrRS
Símbolos de los genes Tars2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno TARS2 Fusion Protein Ag7074
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 310672, 71807, 80222
Especies diana Rat, Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG