Learn More
Buerkle™ Tomamuestras Desechables TargetDispo
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15501741 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
200 ml
Longitud (métrico):
500 mm
1000 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Esterilidad unitSize
15501741 200 ml 1000 mm No estéril paquete de 20
15581731 100 ml 500 mm No estéril paquete de 20
15591731 100 ml 500 mm Estéril paquete de 20
15511741 200 ml 1000 mm Estéril paquete de 20
4 options
Código de producto. 15501741
Marca: Buerkle™ 53934470
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Muestras en un punto objetivo específico dentro del material de la muestra. El Tomamuestras Desechable TargetDispo Buerkle™ está diseñado para su uso con polvo o material granulado. Están disponibles en versiones estériles y no estériles.
  • Se utiliza para tomar una muestra de punto de destino en una posición en el material de muestra que se ha determinado con precisión
  • El tomamuestras penetra en el polvo o granulado mientras está cerrado; cuando llega al punto de extracción de la muestra, se abre y luego se cierra de nuevo
  • La muestra se puede vaciar fácilmente a través del asa abierta
  • La abertura del mango tiene 14 mm de diámetro
  • Sala limpia fabricada
  • Las versiones estériles se esterilizan mediante radiación gamma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sampler
Material HDPE
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 6,76 oz
Capacidad (métrico) 200 ml
Desechables Sí
Esterilidad No estéril
Diámetro (métrico) 25 mm
Longitud (métrico) 1000 mm