Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para TARC/CCL17 humano
Código de producto. 17884180
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 17884180
Marca: Invitrogen™ EHCCL17X10
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para TARC/CCL17 humano cuantifica TARC hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente el TARC humano tanto natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para TARC humano está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
El ligando TARC (CCL17) pertenece a la familia de quimiocinas CC. Es una pequeña citoquina y el gen se encuentra en el brazo q del cromosoma 16, en humanos, junto con otras quimiocinas. TARC se une específicamente a las células T e interactúa con los receptores de quimiocina CCR4 y CCR8. Desempeña un papel importante en el desarrollo de células T en el timo, así como en el tráfico y la activación de células T maduras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q92583
Intervalo del ensayo De 10,2 a 2500 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 5 pg/ml
Intervalo de calibración De 5 pg/ml a 2500 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Quimiocinas y receptores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF- 4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para Ensayos de 10 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 6361
Símbolo de gen A-152E5.3,ABCD-2,SCYA17,TARC
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, Tampón de lavado, Cromógeno, Cubiertas adhesivas para placas, Estándar, Solución de parada, SAV-HRP
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inmunología
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo A-152E5.3, ABCD-2, SCYA17, TARC
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min