missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Taranabant, MedChemExpress

Código de producto. 16479995
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16479995 2 mg 2 miligramos
16495527 5 mg 5 miligramos
16462788 10 mg 10 miligramos
16472526 25 mg 25 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16479995

Marca: Medchem Express HY10013

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Taranabant is a highly potent and selective cannabinoid 1 (CB1) receptor inverse agonist that inhibits the binding and functional activity of various agonists, with a binding Ki of 0.13 nM for the human CB1R in vitro.

Taranabant is a highly potent and selective cannabinoid 1 (CB1) receptor inverse agonist that inhibits the binding and functional activity of various agonists, with a binding Ki of 0.13 nM for the human CB1R in vitro.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Taranabant
Forma física Solid
CAS 701977-09-5
Color Off-White
Cantidad 2 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H25ClF3N3O2
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Sinónimo MK-0364
Información de solubilidad DMSO : ≥ 42 mg/mL (81.40 mM)
SMILES ClC1=CC=C(C[C@@H](C2=CC=CC(C#N)=C2)[C@@H](NC(C(C)(OC3=CC=C(C=N3)C(F)(F)F)C)=O)C)C=C1
Peso molecular (g/mol) 515.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 515.95
Porcentaje de pureza 99.03%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.