missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ Mezcla maestra TaqPath™ BactoPure™ para detección microbiana, sin Rox

Código de producto. p-9684002 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Volumen:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
5 x 1 ml
1 x 50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17676885

Marca: Applied Biosystems™ A52703

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

La mezcla maestra para detección microbiana TaqPath™ BactoPure™ está optimizada para la detección microbiana rápida de bajo nivel incluso en presencia de inhibidores de la PCR. No contiene una referencia pasiva; se recomienda su uso con ensayos que utilicen el colorante JUN o multiplexing de orden superior (> tres objetivos).

TaqPath BactoPure Microbial Detection Master Mix is optimized for rapid low-level microbial detection even in the presence of PCR inhibitors. All lots are functionally tested to help ensure lot-to-lot reproducibility for Ct and dynamic range consistency across a wide variety of assays. This General Purpose Reagent, labeled 'For Laboratory Use', is manufactured in an ISO 13485-certified and FDA-registered facility that adheres to the principles of current good manufacturing practices (cGMP).

  • La mezcla maestra para detección microbiana TaqPath™ BactoPure™ está optimizada para la detección microbiana rápida de bajo nivel incluso en presencia de inhibidores de la PCR
  • No contiene una referencia pasiva y se recomienda su uso con ensayos que utilicen el colorante JUN (o una longitud de onda de omisión similar) o para multiplexing de orden superior (> tres objetivos)
  • Detección sistemática de bajo nivel de marcadores de resistencia a bacterias, hongos, mamíferos, ADN vírico y antibióticos
  • Tolerante a los inhibidores de la PCR que se encuentran normalmente en aplicaciones biofarmacéuticas, de diagnóstico molecular y de investigación, tanto de muestras purificadas como de lisados crudos
  • El amplio rango dinámico (hasta 8 registros) permite la detección precisa en muestras de concentración baja y alta
  • El rango dinámico es una función de la concentración del ensayo y de la plantilla en la muestra, así como de la formulación de la mezcla maestra (los resultados individuales pueden variar)
  • Se han probado funcionalmente todos los lotes para ayudar a garantizar la reproducibilidad entre lotes con uniformidad de Ct y rango dinámico en una amplia variedad de ensayos
  • Fabricado en una instalación con certificación ISO 13485 y registrada por la FDA, que se adhiere a los principios de buenas prácticas de fabricación actuales
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Contenido y almacenamiento Contiene 2 mezclas maestras para detección microbiana TaqPath BactoPure, que incluye:

• ADN polimerasa de arranque en caliente AmpliTaq Fast
•Uracilo-ADN glicosilasa (UNG) termolábil
• dNTP (con dUTP)
• Tampón optimizado

Almacenar a 2-8 °C.

Método de detección Primer-probe
Método de PCR qPCR
Velocidad de reacción Fast o Standard
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500 Fast, Sistema 7500, QuantStudio™ 5 0,2 ml, QuantStudio™ 5 0,1 ml, QuantStudio™ 5 Dx, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 12k Flex
Capacidad multiplex Up to 4-plex
Colorante de referencia pasiva Ninguno
Línea de productos TaqPath™
Cantidad 1 x 1 mL
Sensibilidad Down to 1 copy
Suficiente para 100 reacciones (de 20 μl)
Especificidad de diana cDNA or gDNA only
Para utilizar con (aplicación) Detección microbiana mediante PCR en tiempo real (qPCR)
Termoestabilidad 72 hr., Assembled Reaction
Tipo de muestra ADN
Volumen 1 x 1 ml
Incluye dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) Very High
Mostrar más Mostrar menos

Para uso en laboratorios

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado