Learn More
Applied Biosystems™ Mezcla maestra TaqPath™ BactoPure™ para detección microbiana, sin Rox
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
TaqPath BactoPure Microbial Detection Master Mix is optimized for rapid low-level microbial detection even in the presence of PCR inhibitors. All lots are functionally tested to help ensure lot-to-lot reproducibility for Ct and dynamic range consistency across a wide variety of assays. This General Purpose Reagent, labeled 'For Laboratory Use', is manufactured in an ISO 13485-certified and FDA-registered facility that adheres to the principles of current good manufacturing practices (cGMP).
- La mezcla maestra para detección microbiana TaqPath™ BactoPure™ está optimizada para la detección microbiana rápida de bajo nivel incluso en presencia de inhibidores de la PCR
- No contiene una referencia pasiva y se recomienda su uso con ensayos que utilicen el colorante JUN (o una longitud de onda de omisión similar) o para multiplexing de orden superior (> tres objetivos)
- Detección sistemática de bajo nivel de marcadores de resistencia a bacterias, hongos, mamíferos, ADN vírico y antibióticos
- Tolerante a los inhibidores de la PCR que se encuentran normalmente en aplicaciones biofarmacéuticas, de diagnóstico molecular y de investigación, tanto de muestras purificadas como de lisados crudos
- El amplio rango dinámico (hasta 8 registros) permite la detección precisa en muestras de concentración baja y alta
- El rango dinámico es una función de la concentración del ensayo y de la plantilla en la muestra, así como de la formulación de la mezcla maestra (los resultados individuales pueden variar)
- Se han probado funcionalmente todos los lotes para ayudar a garantizar la reproducibilidad entre lotes con uniformidad de Ct y rango dinámico en una amplia variedad de ensayos
- Fabricado en una instalación con certificación ISO 13485 y registrada por la FDA, que se adhiere a los principios de buenas prácticas de fabricación actuales
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene 2 mezclas maestras para detección microbiana TaqPath BactoPure, que incluye: • ADN polimerasa de arranque en caliente AmpliTaq Fast •Uracilo-ADN glicosilasa (UNG) termolábil • dNTP (con dUTP) • Tampón optimizado Almacenar a 2-8 °C. |
| Método de detección | Primer-probe |
| Método de PCR | qPCR |
| Velocidad de reacción | Fast o Standard |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7500 Fast, Sistema 7500, QuantStudio™ 5 0,2 ml, QuantStudio™ 5 0,1 ml, QuantStudio™ 5 Dx, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 12k Flex |
| Capacidad multiplex | Up to 4-plex |
| Colorante de referencia pasiva | Ninguno |
| Línea de productos | TaqPath™ |
| Cantidad | 1 x 1 mL |
| Sensibilidad | Down to 1 copy |
| Mostrar más |
Para uso en laboratorios
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.