Learn More
Applied Biosystems™ Mezcla maestra para RT-qPCR de 1 paso TaqPath™, CG
Código de producto. p-7180386
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
1 x 10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
paquete de 5
Código de producto. 15410704
Marca: Applied Biosystems™ A15299
TaqPath 1-Step RT-qPCR Master Mix, CG, is designed for robust and reproducible one-step pathogen detection and gene expression workflows. The single-tube 4X formulation contains thermostable MMLV reverse transcriptase, dNTPs, UNG, ROX dye, and thermostable Fast DNA polymerase.
TaqPath 1-Step RT-qPCR Master Mix, CG, is designed for robust and reproducible one-step pathogen detection and gene expression workflows. The single-tube 4X formulation contains thermostable MMLV reverse transcriptase, dNTPs, UNG, ROX dye, and thermostable Fast DNA polymerase, facilitating easy reaction set up—just add user-supplied assay and sample (Figure 1). All manufacturing lots are functionally tested to ensure remarkable lot-to-lot reproducibility for CT consistency and dynamic range across a wide variety of assays. TaqPath 1-Step RT-qPCR Master Mix, CG, is a General Purpose Reagent (GPR) is labeled 'For Laboratory Use' and, manufactured in an ISO 13485-certified and FDA-registered facility that adheres to cGMP principles. With stringent quality coupled with premier performance, TaqPath 1-Step RT-qPCR Master Mix, CG, is a superior choice for your diagnostic or biopharmaceutical testing and development needs.
La mezcla maestra para RT-qPCR de 1 paso TaqPath, CG, está diseñada para aportar unos flujos de trabajo de expresión génica y detección de patógenos sólidos y reproducibles de un paso. La formulación X4 de un solo tubo contiene transcriptasa inversa MMLV termoestable, dNTPs, UNG, colorante ROX y ADN polimerasa Fast termoestable, que facilitan el conjunto de reacción fácil, basta con añadir el ensayo y la muestra suministrados por el usuario (Figura 1). Todos los lotes de fabricación se prueban funcionalmente para garantizar una reproducibilidad entre lotes extraordinaria para la uniformidad CT y un intervalo dinámico en una amplia variedad de ensayos. La mezcla maestra para RT-qPCR de 1 paso TaqPath es un reactivo de uso general está etiquetado «Para uso en laboratorios» y fabricado en una instalación certificada por ISO 13485 y registrada por la FDA que se ajusta a los principios de las buenas prácticas de fabricación actuales. Con la calidad acoplada con el rendimiento más rigurosos, la mezcla maestra para RT-qPCR de 1 paso TaqPath, CG, es una excelente elección para sus necesidades de desarrollo o pruebas de diagnóstico.
Las características de la mezcla maestra para RT-qPCR de 1 paso TaqPath, CG, incluyen:
• Alta sensibilidad para detectar objetivos con pocas copias con resultados de CT reproducibles
• 6 registros de intervalo dinámico con ARN, ADN y aplicaciones de multiplexing
• Tolerancia a los inhibidores que se suelen encontrar en muestras clínicas
• Paquete de conformidad que contiene los documentos de conformidad solicitados con mayor frecuencia, disponible a continuación
Alta sensibilidad
Con la comprensión de la importancia de la detección reproducible de patógenos o transcripciones de títulos bajos en las pruebas de diagnóstico clínico, la mezcla maestra para RT-qPCR de 1 paso TaqPath, CG, se ha optimizado como una mezcla maestra 4X de mayor concentración que le permite introducir más muestra en cada reacción, lo que aumenta la sensibilidad incluso en reacciones de bajo volumen. La figura 2 muestra resultados de CT uniformes obtenidos de tres lotes únicos al detectar 10 entradas de copia de ARN diana. En la figura 3 se muestra que la uniformidad de lote a lote de CT se conserva en varios ensayos con diferentes atributos y niveles de expresión.
Amplio rango dinámico compatible con ARN, ADN y multiplexing
La mezcla maestra para RT-qPCR de 1 paso TaqPath, CG, se ha optimizado para proporcionar una alta especificidad y un rango dinámico para su uso con objetivos de ARN y ADN. Dado que los laboratorios de virología suelen analizar tanto los virus de ARN como de ADN, la Mezcla maestra para RT-qPCR de 1 paso TaqPath, CG, está diseñada para utilizar un solo protocolo para analizar ambos tipos de ácido nucleico. Esta flexibilidad de entrada puede ayudar a optimizar el número de flujos de trabajo diferentes en su laboratorio para mejorar la eficiencia. En la figura 4 se muestra la excelente linealidad de PCR en un intervalo de entrada de 6 registros para ARN (Figura 4a) y objetivos de ADN (Figura 4b).
La mezcla maestra de RT-qPCR TaqPath de 1 paso, CG, es compatible con reacciones de multiplexado, lo que permite que controles o objetivos exógenos o endógenos adicionales se ejecuten simultáneamente con fines de control de calidad o eficacia. La figura 5 muestra el rendimiento de la Mezcla maestra para RT-qPCR de 1 paso TaqPath en una reacción triplex. La formulación se puede ejecutar en condiciones de ciclo rápidas o estándar con un rendimiento equivalente en una amplia variedad de plataformas de qPCR.
La mezcla maestra para RT-qPCR TaqPath de 1 paso, CG, se ha comparado con mezclas maestras de competidores similares y demuestra una sensibilidad y un intervalo dinámico equivalentes o mejores en una variedad de objetivos (Figura 6).
Tolerancia a los inhibidores
A diferencia de otras mezclas maestras en el mercado, la fórmula exclusiva de la mezcla maestra para RT-qPCR de 1 paso TaqPath permite un rendimiento sólido incluso en presencia de sustancias que normalmente pueden inhibir la PCR, como heparina, hematina o EDTA, lo que aumenta su confianza al trabajar con una variedad de muestras clínicas complejas. Las mezclas maestras TaqPath demuestran una mayor tolerancia ante los inhibidores en comparación con mezclas de la competencia (Figura 7).
Producción y controles de procesos
La mezcla maestra para qPCR TaqPath se fabrica bajo un sistema de gestión de calidad sólido que utiliza materias primas de calidad trazables y procedimientos operativos validados. Con controles establecidos desde la compra pasando por el control de calidad y la entrega del producto, TaqPath está diseñado para producir un rendimiento consistente del producto lote tras lote.
Reactivo de uso general fabricado de conformidad con las buenas prácticas de fabricación actuales
Las mezclas maestras TaqPath son reactivos de uso general etiquetados como «para uso en laboratorio» y fabricados en una instalación con certificación ISO 13485 y registrada por la FDA de conformidad con las buenas prácticas de fabricación actuales.
Paquete de conformidad
Para satisfacer eficazmente sus necesidades de conformidad, los documentos solicitados con mayor frecuencia están disponibles aquí: 
• Declaración de calidad con relación a las buenas prácticas de fabricación actuales a las que se adhieren las mezclas maestras TaqPath
• Certificado de análisis (COA) detallado y específico del lote (consulte la sección Documentos y descargas a continuación)
• Declaración de estabilidad del producto 
• Asistencia en la evaluación de proveedores
   -- Autoevaluación completada
   -- Certificación ISO del centro de fabricación
• Para preguntas sobre la conformidad con el reglamento REACH de la UE, envíe un correo electrónico a 'LSGChemicalCompliance@thermofisher.com
• Declaración sobre BSE/TSE•
Control de cambios y registro de notificaciones
¿No encuentra el documento de conformidad que busca? La asistencia técnica puede ayudarle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 4X
Contenido y almacenamiento Contiene cinco tubos de 1 ml de mezcla maestra de RT-PCR 4X para 1000 reacciones de 20 μl.
Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C).
Método de detección Sonda de cebado
Formulario Líquido
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR RT-qPCR de 1 paso
Polimerasa ADN polimerasa Fast
Velocidad de reacción rápida o estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500 Fast, sistema 7500, sistema 7900HT, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, StepOnePlus™, sistema ViiA™ 7, sistema 7500 Fast Dx, QuantStudio™ Dx
Capacidad multiplex Up to 3-plex
Colorante de referencia pasiva ROX (premezclado)
Línea de productos TaqPath
Tipo de producto Mezcla maestra para RT-qPCR
Cantidad 5 x 1 mL
Transcriptasa inversa M-MLV
Sensibilidad Down to 10 copies
Suficiente para 1000 reacciones
Especificidad de diana RNA only, Both RNA and DNA
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica, Detección de virus, Presence/Absence
Termoestabilidad Not Applicable
Fidelidad (frente a Taq) 4 X
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 1000 reacciones
Tipo de muestra ARN, ADNc, ADN
Volumen 1 mL
Incluye dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) High
Mostrar más Mostrar menos
Para uso en laboratorio.