Learn More
Applied Biosystems™ TaqPath™ 1-Step Multiplex Master Mix
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Particularmente útil para la detección de virus de ARN y flujos de trabajo de expresión génica de alto rendimiento, la mezcla incluye la transcriptasa inversa MMLV termoestable, dNTP, UNG, tinte MUSTANG PURPLE™ (referencia pasiva) y ADN polimerasa rápida termoestable, todo en un solo tubo.
Este formato 4X de un solo tubo facilita la configuración de la reacción; solo tiene que añadir el ensayo y la muestra suministrados por el usuario.Con un rendimiento reproducible incluso en presencia de inhibidores, junto con un estricto control de calidad para minimizar la variación de lote a lote, la mezcla maestra multiplex de un paso TaqPath es una opción inmejorable para sus pruebas de diagnóstico multiplex o sus necesidades de desarrollo.
Este formato 4X de un solo tubo facilita la configuración de la reacción; solo tiene que añadir el ensayo y la muestra suministrados por el usuario (Figura 1). Con un rendimiento reproducible incluso en presencia de inhibidores, junto con un estricto control de calidad para minimizar la variación de lote a lote, la mezcla maestra multiplex de 1 paso TaqPath es una opción inmejorable para sus pruebas de diagnóstico multiplex o sus necesidades de desarrollo.
Las características de la mezcla maestra multiplex de 1 paso TaqPath incluyen:
• Alta sensibilidad para detectar objetivos de un bajo número de copias con resultados de CT reproducibles
• Amplio rango dinámico con objetivos de ARN y ADN
• Optimizada para multiplexing de hasta cuatro objetivos simultáneamente con tinte de referencia MUSTANG PURPLE
• Tolerante ante inhibidores que se encuentran comúnmente en muestras clínicas
• Producción avanzada y controles de procesos garantizan la uniformidad de lote a lote
• Paquete de conformidad que contiene los documentos de conformidad solicitados con mayor frecuencia, disponible a continuación
Alta sensibilidad
Para permitir la detección reproducible de patógenos y transcripciones de bajo título, la mezcla maestra multiplex de 1 paso TaqPath se ha optimizado como una mezcla maestra 4X de mayor concentración que permite introducir más muestras en cada reacción, aumentando la sensibilidad incluso en reacciones de bajo volumen. En la figura 1 se muestra la uniformidad de los resultados obtenidos al detectar 10 entradas de copia del objetivo de ARN.
Amplio rango dinámico compatible con ARN y ADN
La mezcla maestra multiplex de 1 paso TaqPath se ha optimizado para proporcionar una alta especificidad y un rango dinámico para su uso con objetivos de ARN y ADN. Dado que los laboratorios de virología suelen analizar los virus tanto de ARN como de ADN, la mezcla maestra multiplex de 1 paso TaqPath está diseñada para utilizar un solo protocolo para analizar ambos tipos de ácido nucleico. Esta flexibilidad de entrada puede ayudar a optimizar el número de flujos de trabajo diferentes en su laboratorio para mejorar la eficiencia. En la figura 2 se muestra la excelente linealidad de la PCR en una serie de dilución de ARN de 6 logaritmos, mientras que en la figura 3 se muestra un rango dinámico lineal de 6 logaritmos para los objetivos de ARN y ADN.
Optimizada para multiplexing
La mezcla maestra multiplex de 1 paso TaqPath se ha validado para el multiplexing de hasta cuatro objetivos simultáneamente, lo que permite que se ejecuten a la vez objetivos y controles adicionales con fines de eficiencia o control de calidad En lugar de incluir el tinte ROX como referencia pasiva, la mezcla maestra multiplex de 1 paso TaqPath incluye el tinte MUSTANG PURPLE de longitud de onda de emisión más larga como referencia pasiva. Este tinte de referencia pasiva de longitud de onda más larga permite medir el tinte JUN, o un tinte de longitud de onda de emisión similar, en el canal utilizado previamente para medir el tinte ROX. En la figura 3 se muestra el rendimiento de la mezcla maestra multiplex de 1 paso TaqPath en reacciones de 4-plex con objetivos de ARN y ADNc.
Tolerante ante inhibidores
A diferencia de otras mezclas maestras en el mercado, la exclusiva fórmula patentada de la mezcla maestra RT-qPCR de 1 paso TaqPath permite un rendimiento sólido incluso en presencia de sustancias que normalmente pueden inhibir la PCR, como heparina, hematina o EDTA, lo que aumenta su confianza al trabajar con una variedad de muestras clínicas complejas. Las mezclas maestras TaqPath demuestran una mayor tolerancia ante los inhibidores en comparación con mezclas de la competencia (Figura 4).
Producción y controles de procesos
La mezcla maestra multiplex de 1 paso TaqPath se fabrica bajo un sistema de gestión de calidad sólido que utiliza materias primas de calidad trazables y procedimientos operativos validados. Con controles establecidos desde la compra pasando por el control de calidad y la entrega del producto, TaqPath está diseñado para producir un rendimiento consistente del producto lote tras lote.
Reactivo de uso general fabricado de conformidad con las buenas prácticas de fabricación actuales
Las mezclas maestras TaqPath son reactivos de uso general etiquetados como «para uso en laboratorio» y fabricados en una instalación con certificación ISO 13485 y registrada por la FDA de conformidad con las buenas prácticas de fabricación actuales.
Paquete de conformidad
Para satisfacer eficazmente sus necesidades de conformidad, los documentos solicitados con mayor frecuencia están disponibles aquí:
• Declaración de calidad con relación a las buenas prácticas de fabricación actuales a las que se adhieren las mezclas maestras TaqPath
• Certificado de análisis (COA) detallado y específico del lote (consulte la sección Documentos y descargas a continuación)
• Declaración de estabilidad del producto
• Asistencia en la evaluación de proveedores
-- Autoevaluación completada
-- Certificación ISO del centro de fabricación
• Para preguntas sobre la conformidad con el reglamento REACH de la UE, envíe un correo electrónico a «LSGChemicalCompliance@thermofisher.com»
• Declaración sobre BSE/TSE
• Control de cambios y registro de notificaciones
¿No encuentra el documento de conformidad que busca? La asistencia técnica puede ayudarle.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 4X |
| Contenido y almacenamiento | Contiene un tubo de 10 ml de mezcla maestra 4X de RT-qPCR suficiente para 2000 reacciones de 20 μL. Almacene en congelador (-5° a -30 °C). |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Formato | Tubo |
| Método de PCR | RT-qPCR de 1 paso |
| Polimerasa | ADN polimerasa Fast |
| Velocidad de reacción | rápida o estándar |
| Para utilizar con (equipo) | QuantStudio 6 Pro Real-Time PCR System or QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 3 or 5, QuantStudio 6/QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 12K Flex, QuantStudio Dx, ViiA 7, 7500 , 7500 Fast, 7500 Fast Dx |
| Capacidad multiplex | Up to 4-plex |
| Colorante de referencia pasiva | Mustang Purple |
| Mostrar más |