Descripción
El gen ARNasa P humano es un gen de una sola copia que codifica la fracción de ARN para la enzima ARNasa P. Los reactivos de control de ARNasa P TaqMan™ Applied Biosystems™ se han diseñado con concentraciones de cebador limitadas para utilizarlos como referencia endógena en reacciones multiplex. El PCR multiplex es el uso de más de una pareja de sonda y cebador en el mismo tubo. Este kit está diseñado para realizar un ensayo de 5' nucleasa con la mezcla maestra de PCR universal TaqMan™ utilizando el ADN genómico humano proporcionado como plantilla.
Los cebadores prediseñados y la sonda TaqMan™ eliminan el diseño del ensayo
La combinación del cebador fácil de usar y la sonda TaqMan™ minimizan el tiempo de configuración del ensayo
Diseñado con concentraciones de cebador limitadas para eliminar la optimización del ensayo
Las directrices de desarrollo rápido del ensayo pueden minimizar el tiempo de optimización
Directrices completas incluidas
Applied Biosystems™ ha desarrollado un completo conjunto de directrices para garantizar el éxito cuando se utilicen reactivos e instrumentos de PCR en tiempo real Applied Biosystems™. Estas directrices son sencillas y fáciles de seguir. Muchas variables tradicionales, como la concentración de cloruro de magnesio y el propio protocolo de ciclo térmico, se han estandarizado, lo que ha reducido en gran medida el tiempo de desarrollo de los ensayos.
Normalización incorporada
Todos los kits de reactivos de PCR en tiempo real Applied Biosystems™ contienen una referencia interna pasiva para normalizar las fluctuaciones de fluorescencia no relacionadas con PCR. La normalización con una referencia interna pasiva minimiza la variabilidad entre pocillos que puede originarse por diversas causas, como errores de pipeteo y la evaporación de la muestra. La referencia pasiva es también esencial para obtener resultados exactos cuando se combinan múltiples sondas (con diferentes colorantes marcadores) en un único tubo.
Nota: consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial. Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Directrices completas incluidas
Applied Biosystems™ ha desarrollado un completo conjunto de directrices para garantizar el éxito cuando se utilicen reactivos e instrumentos de PCR en tiempo real Applied Biosystems™. Estas directrices son sencillas y fáciles de seguir. Muchas variables tradicionales, como la concentración de cloruro de magnesio y el propio protocolo de ciclo térmico, se han estandarizado, lo que ha reducido en gran medida el tiempo de desarrollo de los ensayos.
Normalización incorporada
Todos los kits de reactivos de PCR en tiempo real Applied Biosystems™ contienen una referencia interna pasiva para normalizar las fluctuaciones de fluorescencia no relacionadas con PCR. La normalización con una referencia interna pasiva minimiza la variabilidad entre pocillos que puede originarse por diversas causas, como errores de pipeteo y la evaporación de la muestra. La referencia pasiva es también esencial para obtener resultados exactos cuando se combinan múltiples sondas (con diferentes colorantes marcadores) en un único tubo.
Nota: consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial. Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de calibración | Normas de referencia interna pasivas |
| Contenido y almacenamiento | Conjuntos de sondas de cebador de control y plantillas |
| Molde control | ADN genómico humano |
| Formato | Tubo |
| GC-Rich PCR Performance | Bajo |
| Método de PCR | qPCR multiplexada |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Modificación de sonda interna | TAMRA™ Quencher (3'), VIC™ (5') |
| Etiqueta o tinte | VIC |
| Línea de productos | TaqMan |
| Mostrar más |