Learn More
TaqMan™, RNA-to-CT™ Kit TaqMan™ RNA-to-CTde un paso
Código de producto. p-7083437 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
200 reacciones
2000 reacciones
40 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
200 reacciones
cada uno
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
10158014 40 reacciones cada uno
10734807 200 reacciones 200 reacciones
10045714 2000 reacciones 1 set
3 options
Código de producto. 10158014
Marca: TaqMan™, RNA-to-CT™ 4392653
Edge
Proporciona una cuantificación de ARN coherente para una amplia variedad de ensayos y está validado con la completa biblioteca de Applied Biosystems™ TaqMan™ de ensayos de expresión génica.
El kit de un paso TaqMan™ RNA-to-CT™ se recomienda para una variedad de aplicaciones, incluidos estudios generales de expresión génica, descubrimiento de biomarcadores y validación de micromatrices.
  • Precisión en un amplio rango dinámico para un rendimiento fiable
  • Alta sensibilidad, que permite la detección de un bajo número de copias y la cuantificación exacta
  • Validado con ensayos de expresión génica TaqMan™ para una configuración experimental sencilla
  • Rendimiento constante con una amplia variedad de objetivos, incluidas secuencias largas y ricas en GC y GC.
  • Menos pasos de pipeteo, lo que reduce el procedimiento y la posibilidad de errores
Eficacia en una amplia gama de concentraciones de entrada
  • La máxima flexibilidad en la cantidad de entrada de plantilla de ARN requiere una eficacia de PCR en tiempo real óptima en una amplia gama de cantidades de plantilla
  • El resultado es comparable al del kit de 2 pasos TaqMan™ RNA-to-CT™ y supone una importante mejora en el intervalo dinámico y la sensibilidad con respecto a los reactivos de mezcla maestra RT-PCR de un paso TaqMan™.
Alta sensibilidad con baja concentración de objetivo
  • La sensibilidad del kit de un paso TaqMan™ RNA-to-CT™ se validó con una plantilla de ARN sintético del que se conoce el número exacto de copias.
  • Se produce un error de muestreo importante al medir cantidades bajas de objetivo, por lo que se requiere realizar un análisis estadístico con varias réplicas para una correcta evaluación.
  • El análisis estadístico indica una alta fiabilidad de la cuantificación de la muestra basada en un T-test, de conformidad con tan solo 10 copias de objetivo.
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Suficiente para 40 reacciones con un volumen de reacción de 50 µl. Incluye:
• 1 x 1 ml tubo de mezcla maestra (2X) que contiene ADN polimerasa AmpliTaq Gold™ UP, dNTPs (incluido dUTP), referencia pasiva 1 y componentes de tampón optimizados. Almacenar a entre -15 y -25 °C.
•1 tubo de 50 µl de mezcla de enzimas 40X RT que contiene la transcriptasa inversa ArrayScript™ UP y el inhibidor de la ARNasa. Almacenar a entre -15 y -30 °C.
La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis).
Método de detección Sonda de cebado
Método de PCR RT-qPCR de 1 paso
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq Gold
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7500, sistema 7700, sistema 7900HT, sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ de Applied Biosystems, StepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, modo estándar
Colorante de referencia pasiva ROX (premezclado)
Línea de productos RNA-to-CT, TaqMan
Tipo de producto Kit de un solo paso de RT-PCR
Grado de pureza o calidad UP (ultrapura)
Cantidad 40 reactions
Transcriptasa inversa ArrayScript™ UP
Condiciones de envío Hielo húmedo
Suficiente para 40 reacciones
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica
N.º de reacciones 40 reacciones
Tipo de muestra ARN