Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Protein Expression Assay Kit (hICAM1)
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Los análisis de expresión de proteínas TaqMan™ de Applied Biosystems™ permiten una identificación rápida y fácil, así como la cuantificación relativa de proteínas de marcadores de proteínas pluripotentes a partir de cantidades limitadas de hESC cultivadas. El kit de ensayo de expresión de proteínas TaqMan™ (ICAM humana1) contiene las sondas de ensayo y un tampón de dilución para el etiquetado de la proteína de la molécula 1 de adhesión intercelular humana (hICAM1) en lisados celulares preparados con el kit de preparación de muestras de expresión de proteínas. Las sondas de ensayo constan de dos oligonucleótidos conjugados con anticuerpos que se unen a epítopos separados dela proteína hICAM1. Características clave del ensayo de expresión de proteínas TaqMan™:
Cuantifica la expresión de proteínas utilizando la composición química de nucleasas 5’ TaqMan™ de referencia
Permite la correlación directa de la expresión de mARN o miARN a la expresión de proteínas en la misma plataforma de PCR en tiempo real
Permite una mayor sensibilidad y una lectura más cuantitativa que los Western blot y la inmunotinción
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene la sonda de ensayo A, la sonda de ensayo B y el tampón de dilución de la sonda de ensayo. Las sondas de ensayo (sonda de ensayo A y sonda de ensayo B) se suministran a una concentración de 20x. El tampón de dilución de la sonda de ensayo se suministra a una concentración 1x. Almacenar entre -15 y -25 °C. |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| GC-Rich PCR Performance | Bajo |
| Método de PCR | qPCR |
| Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq Fast |
| Velocidad de reacción | Fast |
| Técnica | Ensayo de ligadura de proximidad |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7500 Fast, Sistema 7900HT, StepOne™, Fast Mode, StepOnePlus™, Fast Mode |
| Características ecológicas | Embalaje sostenible |
| Etiqueta o tinte | FAM |
| Mostrar más |