Descripción
El kit de sonda Oligo de los ensayos de proteínas TaqMan™ contiene los 5’ y 3’ Prox-Oligos necesarios para preparar las sondas de ensayo para los experimentos de ensayos de proteínas TaqMan™. El kit contiene el par de oligonucleótidos utilizado en combinación con el kit de tampones para ensayos de proteínas TaqMan™ (4448571)
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | El kit de sonda de óligos de ensayos de proteínas TaqMan™ contiene el par de oligonucleótidos utilizado en combinación con el kit de tampones para ensayos de proteínas TaqMan™ (4448571) |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Método de PCR | qPCR |
| Técnica | Ensayo de ligadura de proximidad |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7500 Fast, Sistema 7500, Sistema 7900HT Fast, Sistema 7900HT, StepOnePlus™, Fast Mode |
| Etiqueta o tinte | FAM |
| Línea de productos | TaqMan |
| Tipo de producto | Kit de sonda Oligo para ensayos de proteínas |
| Cantidad | 4000 reactions |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Mostrar más |