Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Protein Assays Core Reagents Kit with MasterMix
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
El kit básico de reactivos principales contiene los reactivos necesarios para realizar los pasos de ligadura y amplificación de PCR de los experimentos de expresión de proteínas TaqMan™. El ensayo PCR universal contiene concentraciones optimizadas de sondas y primers de oligonucleótidos (avance y retroceso) TaqMan™ diseñados para amplificar una región del producto de ligación tratado con proteasa para su detección en un sistema de PCR en tiempo real Applied Biosystems. La concentración enzimática, la fuerza iónica y el pH de la mezcla maestra rápida de expresión de proteínas TaqMan™ están optimizados para la amplificación de secuencias objetivo de oligonucleótidos ligados preparadas con reactivos del ensayo de expresión de proteínas TaqMan™. La ADN polimerasa incluida en la mezcla maestra está diseñada para la máxima eficacia y especificidad de PCR cuando se utiliza con la química de ligación.
- Método PCR: cuantificación de proteínas qPCR
- Compatibilidad cebador-sonda: TaqMan™
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | El kit de reactivos principales para ensayos de proteínas TaqMan™ con MasterMix contiene tanto el kit básico de reactivos principales como el kit de mezcla maestra rápida para ensayos de proteínas TaqMan. |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Método de PCR | qPCR |
| Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq Fast |
| Velocidad de reacción | Fast |
| Técnica | Ensayo de ligadura de proximidad |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7500 Fast, Sistema 7500, Sistema 7900HT Fast, Sistema 7900HT, StepOnePlus™, Fast Mode |
| Etiqueta o tinte | FAM |
| Colorante de referencia pasiva | ROX (premezclado) |
| Línea de productos | TaqMan |
| Mostrar más |