Learn More
Applied Biosystems™ Kit básico de reactivos básicos para ensayos de proteínas TaqMan™
Código de producto. 11521306 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
500
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
500 reacciones
Código de producto. 11521306
Marca: Applied Biosystems™ 4405460
Kit básico de reactivos básicos para ensayos de proteínas TaqMan™
El kit básico de reactivos básicos para ensayos de proteínas TaqMan™ contiene los reactivos necesarios para realizar los pasos de ligadura y amplificación de PCR de los experimentos de expresión de proteínas TaqMan™. El ensayo PCR universal contiene concentraciones optimizadas de sondas y cebadores de oligonucleótidos (avance y retroceso) TaqMan™ diseñados para amplificar una región del producto de ligadura tratado con proteasa para su detección en un sistema de PCR en tiempo real Applied Biosystems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500 Fast, sistema 7500, sistema 7900HT Fast, sistema 7900HT, sistema AB 7900 HT de 384 pocillos, StepOne™, modo rápido, StepOnePlus™, modo rápido
Línea de productos TaqMan
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de ligadura de proximidad
Contenido y almacenamiento El kit básico de reactivos básicos para ensayos de proteínas TaqMan™ contiene:
Solución de ligasa de ADN, 500X (1 × 10 µl)
Tampón de dilución de ligasa, 1X (2 × 1,5 ml)
Tampón de reacción de ligadura, 20X (1 × 0,7 ml)
Solución salina tamponada de fosfato (PBS), 1X, pH 7,4 (1 × 1 ml)
Proteasa, 100X (1 × 10 µl)
Ensayo de PCR universal, 20X (1 × 120 µl)
Almacenar todos los componentes a entre -15 y -25 °C.
Método de detección Detección de cebador-sonda
Etiqueta o tinte FAM
Tipo de producto Reactivos para expresión de proteínas
Cantidad 100 reacciones
Tipo de muestra Células
N.º de reacciones 100 reacciones
Compatibilidad con sonda de cebador TaqMan™
Método de PCR Cuantificación de la proteína qPCR
Velocidad de reacción Rapidez
Condiciones de envío Hielo húmedo
Especificidad de diana Sin especificidad