Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ PreAmp Master Mix (cDNA pre-amplification for qPCR)
Código de producto. 15344674 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
200 reacciones
40 reacciones
Tamaño de la unidad:
200 reacciones
cada uno
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
15344674 200 reacciones 200 reacciones
10515405 40 reacciones cada uno
2 options
Código de producto. 15344674
Marca: Applied Biosystems™ 4488593
La mezcla maestra TaqMan™ PreAmp preamplifica pequeñas cantidades de ADN complementario sin introducir sesgo de amplificación en la muestra.
La mezcla maestra TaqMan™ PreAmp le permite: • Analizar ARNm de muestras valiosas, como la microdisección de captura por láser, biopsias mediante agujas y tejidos fijados en formol incluido en parafina (FFPE) • Utilizar tan solo 1 ng de ADNc en 200 reacciones de PCR en tiempo real para análisis de expresión génica mediante los ensayos de expresión génica TaqMan™• Analizar hasta 100 objetivos de expresión génica con un tiempo de manipulación mínimo Conserva el equilibrio de objetivos sin sesgo de preamplificación: En el pasado, los kits y las técnicas de preamplificación a menudo generaban una amplificación desigual de objetivos y datos incorrectos o sesgados (como muestran los bajos coeficientes de correlación entre muestras preamplificadas y sin amplificar). La mezcla maestra TaqMan™ PreAmp amplifica sin sesgos y proporciona una correlación extremadamente alta entre el ADNc amplificado y sin amplificar. Flujo de trabajo sencillo: Con la mezcla maestra TaqMan™ PreAmp, la preparación de la preamplificación se hace solo en unos minutos. Después de una acumulación puntual de los ensayos TaqMan™, la preparación de la preamplificación (mezcla de los ensayos agrupados con una muestra de ADNc y la mezcla maestra TaqMan™ PreAmp) tarda solo 5 minutos más. El ciclo se completa en 1 hora y 30 minutos con un termociclador GeneAmp™ 9700. Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Información de órdenes
La vida útil mínima garantizada es de 60 días.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene un frasco de 5 ml de mezcla maestra 2X.
Almacénese entre 2 y 8 °C.
La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis).
Método de detección Sonda de cebado
Formato Frasco
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500 Fast, Sistema 7500, Sistema 7900HT, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, StepOnePlus™, Sistema ViiA™ 7
Línea de productos TaqMan
Tipo de producto Mezcla maestra PreAmp
Cantidad 200 reactions
Suficiente para 200 reacciones
Para utilizar con (aplicación) Preamplificación
N.º de reacciones 200 reacciones
Tipo de muestra ADNc
Volumen 5 mL