Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ OpenArray™ Real-Time PCR Master Mix
Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
1,5 mL
Tamaño de la unidad:
1.50 ml
Descripción
- Química de inicio en caliente para proporcionar estabilidad a temperatura ambiente
- Optimizado para su uso con paneles de expresión génica TaqMan™ OpenArray™ que ofrecen resultados reproducibles, específicos y sensibles
- Para usar con paneles OpenArray™ MicroRNA, paneles OpenArray™ de vía de expresión génica y otras aplicaciones de expresión génica en el formato OpenArray™
- Listo para su uso sin aditivos adicionales
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a una temperatura de -5 a -30 °C hasta su primer uso y, a continuación, de 2 a 8 °C. |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Formulario | Líquido |
| Formato | Tubo |
| Método de PCR | 2-step RT-qPCR |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Técnica | Intensidad de fluorescencia |
| Para utilizar con (equipo) | OpenArray™ |
| Línea de productos | OpenArray, TaqMan |
| Tipo de producto | Mezcla maestra para qPCR |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction