Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Mutation Detection Assay with castPCR™ Technology
Tienda Applied Biosystems Productos
Descripción
The castPCR technology is highly specific and sensitive, and can detect rare amounts of mutated DNA in a sample that contains large amounts of normal, wild-type DNA. These assays are compatible with different sample types, such as cell lines, formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissue samples, and fresh frozen tissue samples.
Competitive, allele-specific TaqMan PCR utilizes an allele-specific primer for mutant allele detection that competes with an MGB blocker oligonucleotide to suppress the wild-type background.
- Mayor especificidad: diseñado para bloquear el tipo salvaje y amplificar solo el mutante.
- Mayor sensibilidad: diseñado para detectar mutaciones somáticas de hasta 1 célula cancerosa en 1000 células normales.
- Flujo de trabajo más rápido: 3 horas desde la muestra hasta el resultado.
- Detección de múltiples tipos de mutaciones: detecte mutaciones de uno y varios nucleótidos e inserciones o eliminaciones (indeles).
- Amplio rango dinámico y excelente eficiencia de PCR: los ensayos muestran al menos 4 registros de rango dinámico y una eficiencia media de 100 % ± 10 %.
- Flujo de trabajo rápido y sencillo: al igual que otros ensayos TaqMan, normalmente requieren 3 horas desde la muestra hasta los resultados, con un tiempo mínimo de manipulación.
Información de órdenes
Fecha de caducidad: 2 años a partir de la fecha de fabricación. Condiciones de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 10X |
| Contenido y almacenamiento | 1 tubo que contiene una mezcla 10X de cebadores de PCR sin etiquetar y una sonda TaqMan MGB Almacenar entre - 15 y - 25 °C. |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Formulario | Congelado |
| Formato | Tubo |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Velocidad de reacción | Fast |
| Línea de productos | TaqMan |
| Tipo de producto | Ensayo de detección de mutación |
| Mostrar más |