Descripción
- Distintos grupos y altas tasas de identificación para discriminación alélica inequívoca
- Validado con ensayos de genotipado TaqMan™ SNP
- Excelente estabilidad anterior y posterior a la PCR para configuración y análisis de alto rendimiento
- El tamaño de la reacción se basa en un volumen de reacción de 50 μl
Se puede utilizar para diversas aplicaciones de genotipado, como las siguientes:
- Estudios de genes candidatos
- Validación de dianas de fármacos
- Estudios de asociación de enfermedades
- Genética de poblaciones
- Mapa genético
- Aplicaciones agrícolas
Rendimiento excepcional a partir de una mezcla optimizada (2X)
Las asignaciones de genotipo exacto se originan en la unión preferencial de la sonda específica del alelo al objetivo coincidente. La mezcla maestra de genotipado TaqMan™ permite la unión específica de la sonda para lograr una excepcional resolución de grupo. Entre otras características clave incluye:
- ADN polimerasa AmpliTaq Gold™, UP (ultrapura) – enzima de inicio en caliente automático diseñada para mantenerse activa durante el ciclo térmico e inactiva a temperatura ambiente a fin de facilitar la preparación de reacciones
- Los componentes optimizados de la mezcla proporcionan una extraordinaria especificidad para la discriminación entre alelos
- Referencia interna pasiva basada en el colorante ROX™ patentado para una mayor precisión en los instrumentos de PCR en tiempo real Applied Biosystems™
- Única condición del ciclo térmico para obtener resultados uniformes con ensayos TaqMan™
Validada con ensayos e instrumentos de genotipado TaqMan™:
- La mezcla maestra de genotipado TaqMan™ se ha probado en todos los tipos de ensayos de genotipado SNP TaqMan™: Ensayos de genotipado de metabolismo de fármacos TaqMan™, ensayos de genotipado SNP TaqMan™ y ensayos de genotipado SNP TaqMan™ personalizados
- Además, la mezcla maestra se valida con los termocicladores y los sistemas de PCR en tiempo real Applied Biosystems™
Configuración y análisis de alto rendimiento:
- La combinación de varios termocicladores de bajo costo para PCR y un solo instrumento de PCR en tiempo real para la discriminación alélica permite gestionar el genotipado de SNP de alto rendimiento
- La mezcla maestra de genotipado TaqMan™ mejora aún más la configuración y el análisis de alto rendimiento con una excelente estabilidad a temperatura ambiente tanto antes como después de la PCR
- Esto proporciona la flexibilidad necesaria para procesar experimentos prolongados, sin supervisión durante la noche o durante el fin de semana
Discriminación fiable con objetivos complejos
- Las limitaciones del diseño de amplicones dificultan la detección de SNP, especialmente cuando las dianas contienen muchas regiones con gran cantidad de GC o AT.
- Los componentes optimizados de la mezcla maestra de genotipado TaqMan™ generan agrupaciones estrechas y bien separadas, así como una nomenclatura alélica más precisa en comparación con otras mezclas, incluso para dianas complejas
Referencia de calidad en el sector:
- Para cada lote de la mezcla maestra de genotipado TaqMan™, se realizan extensas pruebas analíticas y funcionales, como un ensayo de genotipado SNP TaqMan™ y un ensayo de genotipado de metabolismo de fármacos TaqMan™
- Los resultados se han reunido en un certificado de análisis informativo, que es accesible a través del sitio web de Applied Biosystems™
Información de órdenes
La vida útil mínima garantizada es de 60 días. Condiciones de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2X |
| Contenido y almacenamiento | Se suministran a una concentración de 2X. La mezcla está optimizada para el genotipado de SNP mediante sondas TaqMan™ y contiene ADN polimerasa UP (ultrapura) AmpliTaq Gold™, dNTPs sin dUTP, referencia pasiva 1 y componentes de la mezcla optimizados. Este paquete contiene un frasco de 50 ml, suficiente para 2000 reacciones con un volumen total de 50 µl. Almacenamiento: Almacenar a entre 2 y 8 °C La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis). |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq Gold |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Técnica | Identificación de genotipos de SNP (basada en PCR en tiempo real), CNV (variación del número de copia) |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ Fast de Applied Biosystems, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 |
| Objetivo de genotipado | Número de copias variantes, SNP (desconocido o numerosos), enzimas metabolizadoras de fármacos, SNP (conocido) |
| Mostrar más |