Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Fast Advanced Master Mix for qPCR, no UNG
Código de producto. p-7180620 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
17125772 5 mL 5 ml
17115772 1 mL 1 ml
2 options
Código de producto. 17125772
Marca: Applied Biosystems™ A44360
TaqMan Fast Advanced Master Mix delivers accurate quantification and dependability in a short time.
TaqMan Fast Advanced Master Mix delivers accurate quantification and dependability in a short time. It provides best-in-class performance, including the widest quantifiable range, in both single and duplex reactions, even with challenging targets. TaqMan Fast Advanced Master Mix contains AmpliTaq Fast DNA Polymerase, dNTPs with dUTP, ROX dye (passive reference), and optimized buffer components. It is supplied at a 2X concentration. Note: This TaqMan Fast Advanced Master Mix does not contain uracil-N-glycoslyase (UNG).
  • La mezcla maestra TaqMan Fast Advanced ofrece una cuantificación precisa y fiable en poco tiempo. Proporciona el mejor rendimiento de su clase, incluido el rango cuantificable más amplio, tanto en reacciones individuales como dúplex, incluso con objetivos exigentes.
  • TaqMan Fast Advanced Master Mix contiene ADN polimerasa rápida AmpliTaq, dNTPs con dUTP, colorante ROX (referencia pasiva) y componentes de tampón optimizados. Se suministra a una concentración 2X. Nota: Esta mezcla maestra avanzada TaqMan Fast no contiene uracilo-N-glicosilasa (UNG)
  • El mejor rendimiento de su clase: sensibilidad, precisión, intervalo dinámico y especificidad superiores a los de las mezclas estándar en modo normal
  • Diseñada para mejorar la estabilidad de sobremesa: estable a temperatura ambiente hasta 72 horas en reacciones montadas previamente
  • Optimizada para multiplexing: validada para duplexado con ensayos de control positivos internos exógenos y endógenos
  • Tiempos de procesamiento reducidos: optimizado para el modo rápido en instrumentos rápidos y para condiciones de ciclo rápido en instrumentos normales
  • Transiciones perfectas en sus experimentos: validadas con ensayos TaqMan para expresión génica y microARN, y tarjetas microfluídicas de matriz TaqMan
  • Estabilidad de sobremesa para el manejo en alto rendimiento y su comodidad
  • Para los usuarios con necesidades de procesamiento menos extremas, la estabilidad mejorada de esta Master Mix proporciona una comodidad global añadida para su flujo de trabajo, dado que ya no estará obligado a procesar las placas inmediatamente tras el montaje.
  • La mezcla maestra TaqMan Fast Advanced ha sido diseñada para ayudar a obtener resultados precisos en las reacciones dúplex utilizando un control positivo interno (IPC). La siguiente figura muestra los resultados para el objetivo experimental β-actina (nombre del gen: ACTB), que se diluye en serie y se amplifica en reacciones de un solo objetivo y reacciones dúplex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Contiene un tubo (5 ml) 2X TaqMan Fast Advanced Master Mix suficiente para 500 reacciones
TaqMan Fast Advanced Master Mix contiene AmpliTaq Fast DNA Polymerase, dNTPs (con dUTP), tinte ROX (referencia pasiva) y tampón optimizado.
Almacenar a 4 °C.
Método de detección Sonda de cebado
Formulario Líquido
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq Fast
Velocidad de reacción rápida o estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500 Fast, sistema 7500, sistema 7900HT, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 7 Pro, StepOne™, StepOnePlus™, Viia™ 7 System
Capacidad multiplex Duplex
Colorante de referencia pasiva ROX (Pre-mixed)
Línea de productos TaqMan
Tipo de producto Mezcla maestra Fast Advanced
Cantidad 5 mL
Condiciones de envío Hielo húmedo
Especificidad de diana cDNA or gDNA only
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica, DNA Quantitation, Presence/Absence
Termoestabilidad 72 hr., Assembled Reaction
Fidelidad (frente a Taq) 2 X
N.º de reacciones 500 reacciones
Tipo de muestra ADN
Incluye dUTP
Inhibitor Tolerance (Simple) High