Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Copy Number Reference Assay, human, TERT
Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
N.º de reacciones:
3000 reacciones
750 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Los ensayos de referencia de número de copias TaqMan™ humanas se ejecutan con los ensayos de número de copias TaqMan™ humanas en una reacción de PCR en tiempo real dúplex para detectar y medir las variaciones de número de copias (CNVs) y regiones más pequeñas en el genoma humano. Se ofrecen dos opciones de genes que se pueden utilizar como genes de referencia endógena en humanos: ARNasa P y TERT. Los ensayos de referencia de número de copias TaqMan™ se han diseñado para secuencias genómicas únicas en el conjunto de genoma de referencia (versión 37/hg19) y son necesarios para la cuantificación relativa de los objetivos de número de copias.
Los ensayos de número de copias TaqMan™ cuantifican el gen de interés y lo normalizan en un gen endógeno que se sabe que está presente en dos copias de un genoma diploide. Tenga en cuenta que los ensayos de referencia de número de copias TaqMan™ son específicos de la especie.
TERT: La opción de gen de referencia alternativa
Los ensayos de referencia de número de copias TaqMan™ tienen una sonda TAMRA™ marcada con colorante VIC™ e imprimadores directos e inversos específicos de la secuencia de referencia. Los ensayos no están limitados por el imprimador. Se recomienda
el ensayo de referencia de número de copias TaqMan™ ARNasa P como ensayo de referencia estándar para análisis de número de copias. Este ensayo detecta el gen (RPPH1) del componente de ARN P ribonucleasa H1 (H1ARN) en el cromosoma 14, citobanda 14q11.2. La ubicación del ensayo es chr.14:20811565 en NCBI versión 37. Tiene un amplicón de 87 bp que se encuentra en el gen RPPH1 de exón único.
El ensayo de referencia de número de copias TaqMan™ TERT es un ensayo de referencia alternativo; se recomienda en el caso de que el ensayo con ARNasa P funcione de manera deficiente con una muestra debido a aberraciones cromosómicas u otros problemas. Este ensayo detecta el gen de la transcriptasa inversa de la telomerasa (TERT) ubicado en el cromosoma 5, citobanda 5 p15.33. La ubicación del ensayo es chr.5:1253373 en NCBI versión 37. Tiene un amplicón de 88 bp que se encuentra en el exón 16 del gen TERT.
Flujo de trabajo de análisis de número de copia más simple
Los ensayos de número de copias Taqman™ tienen el flujo de trabajo más simple de todos los métodos de análisis de número de copia disponibles actualmente. El ensayo de análisis (etiquetado con colorante FAM™), el ensayo de referencia (etiquetado con colorante VIC™), su muestra de ADN y la mezcla maestra TaqMan™ se combinan y posteriormente se procesan en un sistema de PCR en tiempo real Applied Biosystems™, mediante el protocolo estándar de ensayo de número de copias TaqMan™. De media, la configuración para el análisis primario solo tarda 3–4 horas (incluyendo una secuencia de PCR de aproximadamente 2 horas).
Potente software de análisis de datos
El software CopyCaller™ se desarrolló específicamente para el análisis de datos de ensayo de número de copias TaqMan™. Este software gratuito y fácil de usar utiliza una interfaz gráfica que calcula rápidamente los números de copias posibles para un conjunto de muestras en un ciclo. También ofrece un valor de confianza para cada llamada al número de copias y tiene funcionalidad de valores atípicos.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Los ensayos de número de copias TaqMan™ cuantifican el gen de interés y lo normalizan en un gen endógeno que se sabe que está presente en dos copias de un genoma diploide. Tenga en cuenta que los ensayos de referencia de número de copias TaqMan™ son específicos de la especie.
TERT: La opción de gen de referencia alternativa
Los ensayos de referencia de número de copias TaqMan™ tienen una sonda TAMRA™ marcada con colorante VIC™ e imprimadores directos e inversos específicos de la secuencia de referencia. Los ensayos no están limitados por el imprimador. Se recomienda
el ensayo de referencia de número de copias TaqMan™ ARNasa P como ensayo de referencia estándar para análisis de número de copias. Este ensayo detecta el gen (RPPH1) del componente de ARN P ribonucleasa H1 (H1ARN) en el cromosoma 14, citobanda 14q11.2. La ubicación del ensayo es chr.14:20811565 en NCBI versión 37. Tiene un amplicón de 87 bp que se encuentra en el gen RPPH1 de exón único.
El ensayo de referencia de número de copias TaqMan™ TERT es un ensayo de referencia alternativo; se recomienda en el caso de que el ensayo con ARNasa P funcione de manera deficiente con una muestra debido a aberraciones cromosómicas u otros problemas. Este ensayo detecta el gen de la transcriptasa inversa de la telomerasa (TERT) ubicado en el cromosoma 5, citobanda 5 p15.33. La ubicación del ensayo es chr.5:1253373 en NCBI versión 37. Tiene un amplicón de 88 bp que se encuentra en el exón 16 del gen TERT.
Flujo de trabajo de análisis de número de copia más simple
Los ensayos de número de copias Taqman™ tienen el flujo de trabajo más simple de todos los métodos de análisis de número de copia disponibles actualmente. El ensayo de análisis (etiquetado con colorante FAM™), el ensayo de referencia (etiquetado con colorante VIC™), su muestra de ADN y la mezcla maestra TaqMan™ se combinan y posteriormente se procesan en un sistema de PCR en tiempo real Applied Biosystems™, mediante el protocolo estándar de ensayo de número de copias TaqMan™. De media, la configuración para el análisis primario solo tarda 3–4 horas (incluyendo una secuencia de PCR de aproximadamente 2 horas).
Potente software de análisis de datos
El software CopyCaller™ se desarrolló específicamente para el análisis de datos de ensayo de número de copias TaqMan™. Este software gratuito y fácil de usar utiliza una interfaz gráfica que calcula rápidamente los números de copias posibles para un conjunto de muestras en un ciclo. También ofrece un valor de confianza para cada llamada al número de copias y tiene funcionalidad de valores atípicos.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Especificaciones
Especificaciones
| Modificación del cebador 3' | Ning. |
| Modificación del cebador 5' | Ning. |
| Concentración | 20X |
| Contenido y almacenamiento | Conjuntos de sondas de cebador de control |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Formulario | Congelado |
| Formato | Tubo |
| GC-Rich PCR Performance | Bajo |
| Método de PCR | qPCR |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Mostrar más |