Learn More
Applied Biosystems™ Ensayo de referencia de número de copia TaqMan™, humano, ARNasa P
Tienda Applied Biosystems Productos
Descripción
- Los ensayos se ejecutan con ensayos de número de copia TaqMan™ humanos en una reacción de PCR dúplex en tiempo real
- Se utiliza para detectar y medir las variaciones del número de copias (CNV) y las regiones más pequeñas del genoma humano
- Se ofrecen dos opciones de genes que se pueden utilizar como genes de referencia endógena en humanos: ARNasa P y TERT
- Diseñado para secuencias genómicas únicas en el conjunto de genoma de referencia (versión GRCh38) y son necesarios para la cuantificación relativa de los objetivos de número de copias
- Los ensayos de número de copias TaqMan™ cuantifican el gen de interés y lo normalizan en un gen endógeno que se sabe que está presente en dos copias de un genoma diploide
- Tenga en cuenta que los ensayos de referencia de número de copias TaqMan™ son específicos de la especie.
- Los ensayos deben almacenarse a entre -15 °C y -25 °C en la oscuridad
- Minimice los ciclos de congelación/descongelación
Ensayo de referencia de número de copia TaqMan™, ARNasa P
- Se recomienda como ensayo de referencia estándar para el análisis del número de copias
- Este ensayo detecta el gen (RPPH1) del componente H1 de ARN P ribonucleasa (H1ARN) en el cromosoma 14, citobanda 14q11.2
- La ubicación del ensayo es chr.14:20343370 en la versión GRCh38
- Tiene un amplicón de 87 bp que se encuentra en el gen RPPH1 de exón único
Ensayo de referencia de número de copia TaqMan™, TERT
- Se recomienda un ensayo de referencia alternativo en caso de que el ensayo ARNasa P funcione mal con una muestra
- Esto podría deberse a aberraciones cromosómicas u otros problemas
- Este ensayo detecta el gen de la transcriptasa inversa de la telomerasa (TERT) ubicado en el cromosoma 5, citobanda 5p15.33
- La ubicación del ensayo es chr5:1253257 en la versión GRCh38
- Tiene un amplicón de 88 bp que se encuentra en el exón 16 del gen TERT
Especificaciones
Especificaciones
| Modificación del cebador 3' | Ning. |
| Modificación del cebador 5' | Ning. |
| Concentración | 20X |
| Contenido y almacenamiento | Conjuntos de sondas de cebador de control |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Formulario | Congelado |
| Formato | Tubo |
| GC-Rich PCR Performance | Bajo |
| Método de PCR | qPCR |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Mostrar más |