Learn More
Applied Biosystems™ Ensayo de número de copias TaqMan™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7076276 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
360, 720 reacciones
750, 1500 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10478264
Marca: Applied Biosystems™ 4400291
Applied Biosystems TaqMan Copy Number Assays use gold-standard TaqMan MGB probe chemistry to evaluate the copy number of genomic DNA targets using Applied Biosystems real-time PCR instruments and software.
Applied Biosystems TaqMan Copy Number Assays use gold-standard TaqMan MGB probe chemistry to evaluate the copy number of genomic DNA targets using Applied Biosystems real-time PCR instruments and software. TaqMan Copy Number Assays are run together with a TaqMan Copy Number Reference Assay in a duplex qPCR reaction; the copy number assay detects the target sequence, and the reference assay detects a sequence that is known to be present in two copies in the diploid genome. The results are then analyzed by the relative quantitation method using Applied Biosystems CopyCaller Software.
Los ensayos de número de copia prediseñados TaqMan™ son ideales para el análisis de la variación del número de copias (CNV) y regiones más pequeñas en genomas humanos y de ratón. El CNV es un polimorfismo importante asociado con enfermedades como el cáncer, las enfermedades inmunitarias y los trastornos neurológicos, así como el metabolismo de los fármacos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Modificación del cebador 3' Ning.
Modificación del cebador 5' Ning.
Concentración 20X
Contenido y almacenamiento 1 tubo que contiene una mezcla de 20x (tamaños S y M) o 60x (tamaño L) de ensayo preformulado (1 sonda y 2 cebadores).
Almacenar a entre -15 y -25 °C.
Método de detección Sonda de cebado
Formulario Congelado
Método de PCR qPCR
Velocidad de reacción Fast
Para utilizar con (equipo) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System
Características ecológicas Embalaje sostenible
Modificación de sonda interna FAM (5'), MGB (uniones al surco menor) (3')
Etiqueta o tinte FAM
Línea de productos TaqMan
Tipo de producto Ensayo de número de copias
Método de purificación Extracción en fase sólida (SPE)
Grado de pureza o calidad Sin ARNasa, sin ADNasa
Cantidad 360, 720 reacciones
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Especie Humano
N.º de reacciones 720 reacciones
Volumen 360 μl