Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Protein Kinase Pathways
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
The panel of assays in this plate targets kinases from the receptor protein-tyrosine kinase (RPTK) families and from the Serine/Threonine kinase families. Also included, are non-kinase genes involved in signal transduction and mediate protein-protein interaction, transcriptional regulation, neural development and cell adhesion. Gene Signature Plates are 96-well plates that are pre-configured with the most appropriate TaqMan Gene Expression Assays for a specific biological process, pathway, or disease state. Each plate contains predefined assays and endogenous controls dried-down in the wells, ready for accurate assessment of an entire gene signature in one simple experiment.
TaqMan Array Plates contain the same TaqMan Gene Expression Assays that have been available for years in a convenient, dried, 96-well format. Extensive tests have found no difference in performance between TaqMan Assays supplied in the liquid format and assays dried into a TaqMan Array Plate.
Ideal for projects such as validation of microarray and RNAi data, and pathway studies, the plates include enough TaqMan Assay in each well for one 20μL reaction.
Each pack of TaqMan Array Plates is shipped with a CD containing the plate map along with the details of each TaqMan Assay. This information is imported into the real-time PCR instrument to enable proper labeling of experimental data and easy access to Assay ID numbers for simple reordering.
- Asequible; pedido mínimo de tres placas; ideal para proyectos pequeños, medianos o grandes.
- Entrega rápida; en su laboratorio en cuestión de días.
- Prácticos; los juegos de sondas TaqMan y cebadores para PCR seca se suministran en una placa de 96 pocillos; solo tiene que añadir la mezcla maestra y la muestra.
- Las placas de matriz TaqMan se han optimizado para su uso con la mezcla maestra de expresión génica TaqMan, pero también son compatibles con la mezcla maestra de PCR universal TaqMan.
- Para los estudios que utilizan células cultivadas, las placas de matriz TaqMan también son compatibles (y recomendadas) con el kit TaqMan Gene Expression Cells-to-Ct™.
- Las placas de matriz TaqMan deben procesarse en un instrumento de PCR en tiempo real con capacidad de placa de 96 pocillos.
- Las placas se han validado para su uso en sistemas de PCR en tiempo real Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 y 7900HT Fast con bloques de 96 pocillos estándar, condiciones de ciclos de PCR estándar y reacción de 20 μl.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 20μ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C. |
| Formulario | Secado |
| Formato | placa de 96 pocillos |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Modificación de sonda interna | MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5') |
| Etiqueta o tinte | FAM |
| Línea de productos | TaqMan |
| Método de purificación | Estándar |
| Cantidad | 1 standard plate |
| Categoría de investigación | Proliferación y ciclo celular, apoptosis, neurobiología, transducción de la señal, vías relacionadas con biomarcadores, desarrollo, reproducción, inmunología, oncología |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.