Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Immune Response
Código de producto. 10596745 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 standard plate
Tamaño de la unidad:
1 set
10596745 1 standard plate 1 set
1 options
Código de producto. 10596745 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4414073
La placa de 96 pocillos de respuesta inmune humana con matriz TaqMan™ contiene 92 ensayos para genes asociados con la respuesta inmune y 4 ensayos para genes de control endógeno candidatos.
The panel of assays in this plate targets genes from immune system functions that fall into 9 classes: Cell Surface Receptors; Stress Response; Oxidoreductases; Proteases; Transcription Factors; Signal Transduction; Cytokines and Cytokine Receptors; Chemokines and Chemokine Receptors; and Cell Cycle and Protein Kinases. Gene Signature Plates are 96-well plates that are pre-configured with the most appropriate TaqMan Gene Expression Assays for a specific biological process, pathway, or disease state. Each plate contains predefined assays and endogenous controls dried-down in the wells, ready for accurate assessment of an entire gene signature in one simple experiment.
TaqMan Array Plates contain the same TaqMan Gene Expression Assays that have been available for years in a dried, 96-well format. Tests have found no difference in performance between TaqMan Assays supplied in the liquid format and assays dried into a TaqMan Array Plate.
Ideal for projects such as validation of microarray and RNAi data, and pathway studies, the plates include enough TaqMan Assay in each well for one 20μL reaction.
Each pack of TaqMan Array Plates is shipped with a CD containing the plate map along with details of each TaqMan Assay. This information is imported into the real-time PCR instrument to enable proper labeling of data and easy access to Assay ID numbers for simple reordering.
  • Asequible; pedido mínimo de tres placas; ideal para proyectos pequeños, medianos o grandes.
  • Entrega rápida; en su laboratorio en cuestión de días.
  • Prácticos; los conjuntos de cebadores de PCR y sondas TaqMan secos se suministran en una placa de 96 pocillos; solo tiene que añadir la mezcla maestra y la muestra.
  • Las placas de matriz TaqMan se han optimizado para su uso con la mezcla maestra de expresión génica TaqMan, pero también son compatibles con la mezcla maestra de PCR universal TaqMan.
  • Para los estudios que utilizan células cultivadas, las placas de matriz TaqMan también son compatibles (y recomendadas) con el kit TaqMan Gene Expression Cells-to-Ct™.
  • Las placas de matriz TaqMan deben procesarse en un instrumento de PCR en tiempo real con capacidad de placa de 96 pocillos.
  • Las placas se han validado para su uso en sistemas de PCR en tiempo real Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 y 7900HT Fast con bloques de 96 pocillos estándar, condiciones de ciclos de PCR estándar y reacción de 20 μl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 20μ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C.
Formulario Secado
Formato placa de 96 pocillos
Velocidad de reacción Estándar
Modificación de sonda interna MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5')
Etiqueta o tinte FAM
Línea de productos TaqMan
Método de purificación Estándar
Cantidad 1 standard plate
Categoría de investigación Ciclo celular y proliferación, transducción de señales, vías relacionadas con biomarcadores, matriz extracelular y adhesión celular, inmunología, oncología
Especie Humano
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica
N.º de reacciones 1 reacción de 20 μl