Descripción
Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la identificación genética en un solo experimento. El panel de ensayos de la placa de respuesta inmunitaria humana de 96 pocillos de matriz TaqMan™ se dirige a los genes de las funciones del sistema inmunitario que entran en 9 clases: receptores de la superficie celular; respuesta al estrés; oxidoreductasas; proteasas; factores de transcripción; transducción de señales; citoquinas y receptores de citoquinas; quimiocinas y receptores de quimiocinas; y proteínas quinasas del ciclo celular.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 10µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C. |
| Formulario | Secado |
| Formato | placa de 96 pocillos |
| Velocidad de reacción | Fast |
| Modificación de sonda interna | MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5') |
| Etiqueta o tinte | FAM |
| Línea de productos | TaqMan |
| Cantidad | 1 x 96 well plate |
| Categoría de investigación | Proliferación y ciclo celular, transducción de señales, apoptosis, neurobiología |
| Especie | Humano |
| Mostrar más |