Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Endogenous Control
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Las placas de control endógeno Applied Biosystems™ TaqMan™ Express utilizan la química basada en sondas TaqMan™ y están diseñadas para su uso en el conjunto de sistemas de PCR en tiempo real Applied Biosystems™, junto con el estándar de oro en la expresión génica cuantitativa que ofrece la mayor sensibilidad, especificidad, reproducibilidad y el rango dinámico más amplio.
El primer aspecto de cualquier experimento que busque la cuantificación relativa de la expresión génica debe ser la selección de genes de control endógeno, para normalizar las variaciones en la entrada de la muestra. La placa de control endógeno humano TaqMan™ Express contiene 32 genes, en placa por triplicado, que han demostrado ser buenos candidatos para tal experimento. Esta colección de genes ha sido seleccionada en búsquedas en documentación y/o pruebas de micromatrices genómicas completas realizadas en numerosos tejidos humanos. Se ha demostrado que se expresan constitutivamente y en abundancia moderada en la mayoría de las muestras de ensayo.
- Amplias colecciones: elija entre más de 130 matrices y placas de firma génica TaqMan™ prediseñadas o personalice su propia placa, seleccionando cualquiera de nuestros 1,3 millones de ensayos inventariados entre 24 especies
- Asequible: pedido mínimo de una sola placa de firma génica o seis placas personalizadas
- Práctico: sonda TaqMan seca y los juegos de cebadores suministrados en placas de 96 pocillos; simplemente agregue la mezcla maestra y la muestra, luego ejecute
- Resultados rápidos: el formato rápido normalmente proporciona resultados en una hora
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Conjuntos de sondas de cebador de control |
| Formulario | Secado |
| Formato | placa de 96 pocillos |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Modificación de sonda interna | MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5') |
| Etiqueta o tinte | FAM |
| Línea de productos | TaqMan |
| Método de purificación | Estándar |
| Cantidad | 1 standard plate |
| Especie | Humano |
| Mostrar más |