Learn More
Applied Biosystems™ Placa de 96 pocillos de vía de BMP humana de matriz TaqMan™
Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 placa estándar
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
La transferencia manual de reactivos a las placas durante las configuraciones experimentales rutinarias puede llevar mucho tiempo y ser tediosa. La preparación diaria de estas placas puede afectar negativamente a la productividad general. Para aliviar el estrés y minimizar la tasa de errores, las placas de matriz TaqMan™ están diseñadas para reducir los pasos de pipeteo redundantes y minimizar los errores de carga, lo que las convierte en una solución ideal para una configuración experimental rápida y sencilla. Las placas de matriz TaqMan™ contienen ensayos de expresión génica TaqMan™ de gran calidad (juegos de primers de PCR y sondas TaqMan™) en un formato de placas práctico y secado de 96 o 384 pocillos. Tras extensas pruebas, no han encontrado ninguna diferencia en el rendimiento entre ensayos TaqMan™ suministrados en solución en tubos únicos y ensayos suministrados secados en una placa de matriz TaqMan™
- Amplias colecciones: elija entre más de 130 matrices y placas de firma génica TaqMan™ prediseñadas o personalice su propia placa, seleccionando cualquiera de nuestros 1,3 millones de ensayos inventariados entre 24 especies
- Asequible: pedido mínimo de una sola placa de firma génica o seis placas personalizadas
- Práctico: sonda TaqMan seca y los juegos de primers suministrados en placas de 96 pocillos; simplemente agregue la mezcla maestra y la muestra, luego ejecute
- Resultados rápidos: el formato rápido normalmente proporciona resultados en una hora
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 20μ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C. |
| Descripción | Formato: placa de 96 pocillos |
| Método de detección | qPCR |
| Para utilizar con (equipo) | Cualquier sistema de PCR en tiempo real |
| Cantidad | 1 placa estándar |
| Para utilizar con (aplicación) | Expresión génica, Análisis de células madre |