Learn More
Applied Biosystems™ Placas de 96 pocillos de miARN humano A TaqMan™ Advanced, estándar
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Este producto contiene un conjunto de 4 placas para la creación de perfiles de hasta 376 miARN únicos e incluye controles de miARN endógenos y exógenos para la normalización de los resultados de los datos.
Entre las características de las placas de 96 pocillos de miARN humano A TaqMan Advanced se incluyen:
- Reproducibilidad: los ensayos multidiana están diseñados para reducir el error de pipeteo y minimizar la variabilidad experimental
- Ahorro de muestras: requiere solo 2 μl de plasma/suero purificado o 1 – 10 ng de ARN total por muestra
- Contenido actualizado: contenido del ensayo actualizado a mirBase v.21
- Fácil de usar: simplemente añada una mezcla de miR-Amp diluido y mezcla maestra y realice la qPCR; no requiere pipeteo adicional
- Química TaqMan qPCR de referencia: los ensayos de miARN TaqMan Advanced aprovechan el proceso de diseño de ensayos de bioinformática y el sistema de verificación de Thermo Fisher Scientific líderes del sector para garantizar una alta especificidad y una reactividad cruzada mínima, incluso para familias de miARN estrechamente relacionadas
Las placas de miARN TaqMan Advanced requieren el uso del kit de síntesis de ADNc TaqMan Advanced que utiliza una composición química universal de transcripción inversa (RT) para preparar la muestra de ADNc que se utilizará con los ensayos de miARN TaqMan Advanced para la detección y cuantificación de miARN humanos maduros en muestras biológicas.
Estas placas no son compatibles con el kit de síntesis de ADNc de microARN TaqMan de primera generación, que utiliza una química de transcripción inversa específica de miARN.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Formato | Placa de 96 pocillos |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | RT-qPCR de 2 paso |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7500, Sistema 7900HT, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, sistema ViiA™ 7, sistema StepOnePlus™ |
| Línea de productos | TaqMan |
| Tipo de producto | Placa de 96 pocillos de miARN humano Advanced |
| Cantidad | 4 plates |
| Mostrar más |