Learn More
TaqMan™ Kit de síntesis de ADNc de miARN TaqMan™ Advanced
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
El kit avanzado de síntesis de miARN a ADNc Applied Biosystems™ TaqMan™ utiliza una composición química universal de transcripción inversa (RT) para preparar la plantilla de ADNc que se utilizará con los ensayos avanzados de miARN TaqMan™ para la detección y cuantificación de miARN humanos maduros en muestras biológicas.
El kit avanzado de síntesis de miARN a ADNc TaqMan utiliza la formación de picos con colas de poli-A en el extremo 3' y la ligación en el extremo 5' de una secuencia de un adaptador para extender por cada extremo los miARN maduros presentes en la muestra antes de la transcripción inversa. Los cebadores universales de RT reconocen las secuencias universales presentes en los extremos ampliados 5' y 3' de los miARN maduros. Todos los miARN maduros de la muestra se transcriben inversamente en ADNc.
A fin de mejorar la detección de los objetivos de miARN de baja expresión, el ADNc se amplifica mediante los cebadores miR-Amp universales y la mezcla maestra miR-Amp para aumentar de forma uniforme la cantidad de ADNc en cada objetivo y, así, mantener los niveles relativos de expresión diferencial. A diferencia de la amplificación previa tradicional, los cebadores miR-Amp universales reconocen las secuencias universales que se añaden a los extremos 5' y 3' de todos los miARN maduros, lo que garantiza la ausencia de un sesgo de amplificación.
- Sensibilidad: la alta sensibilidad permite la cuantificación de objetivos de miARN de baja expresión, especialmente en fluidos biológicos como el plasma, el suero y el tejido.
- Flexibilidad: la composición química universal de RT genera plantillas de ADNc universales para todos los miARN presentes en la muestra, lo que aumenta la flexibilidad a la hora de diseñar el estudio.
- Ahorro de muestras: con una muestra de 2 μl de plasma o suero genera suficiente ADNc para 600 reacciones de qPCR (20 μl) o 1200 reacciones de qPCR (10 μl).
- Especificidad: el paso de ligación en el extremo 5' permite discriminar un solo par de base en toda la secuencia de miARN, incluidas las discordancias difíciles de detectar en el extremo 5''
- Composición química TaqMan de referencia: este kit está diseñado para su uso con los ensayos avanzados de miARN TaqMan™ para qPCR, que aprovechan el proceso de diseño de ensayos de bioinformática y el sistema de validación de Thermo Fisher Scientific líderes del sector para garantizar una alta especificidad y una reactividad cruzada mínima, incluso para tipos de miARN estrechamente relacionados.
Información de órdenes
Nota: El kit avanzado de síntesis de miARN a ADNc TaqMan no es compatible con la primera generación de ensayos de microARN TaqMan para qPCR. Para la transcripción inversa de objetivos de miARN mediante cebadores de RT específicos para miARN. Condiciones de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • Tapón poliA 10X • ATP, 10 mm • Enzima poli A, 5 U/μl • Tampón de ligasa 5X • ARN ligasa, 10 U/μl • PEG8000 al 50 % • Adaptador de ligación 25X • Mezcla de enzimas de RT 10X • Cebador de RT universal 20X • Mezclas de dNTP, 100 mm • Mezcla de cebador miR-Amp 20X • Tampón de RT 5X • Mezcla maestra miR-Amp 2X Almacenar todos entre - 5 y -30 °C, salvo la mezcla maestra miR-Amp 2X que se almacena a 2 – 8 °C. |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Para utilizar con (equipo) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System |
| Temperatura óptima de reacción | 42 °C |
| Línea de productos | TaqMan |
| Tipo de producto | Kit de síntesis de ADNc |
| Cantidad | 50 cDNA synthesis reactions |
| Mostrar más |