Learn More
Thermo Scientific™ Taq DNA Polymerase, native (5 U/μL)
Código de producto. p-200086901 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Formato:
With BSA
Without BSA
Tamaño de la unidad:
500 unidades
Código de producto. Formato unitSize
10756421 With BSA 500 unidades
10829230 Without BSA 500 unidades
2 options
Código de producto. 10756421
Marca: Thermo Scientific™ EP0072
Thermo Scientific Native Taq DNA Polymerase is a highly thermostable DNA polymerase of the thermophilic bacterium Thermus aquaticus.
Thermo Scientific Taq DNA Polymerase, native, is a highly thermostable DNA polymerase of the thermophilic bacterium Thermus aquaticus. The enzyme catalyzes 5' to 3' synthesis of DNA, has no detectable 3' to 5' exonuclease (proofreading) activity, and possesses low 5' to 3' exonuclease activity. In addition, the polymerase exhibits deoxynucleotidyl transferase activity, which frequently results in the addition of extra adenines at the 3'-end of PCR products. Native Taq DNA Polymerase is preferred for amplification of bacterial DNA sequences homologous to those found in E. coli.
Características destacadas
  • Termoestable: la vida media es superior a 40 minutos a 95 °C
  • Genera productos de PCR con salientes de 3'-dA.
  • Se suministra con dos tampones: tampón de Taq 10X con KCl y tampón de Taq 10X con (NH4)2SO4. Este último permite llevar a cabo la PCR con una amplia gama de concentraciones de magnesio y disminuye el cebado inespecífico.
  • Incorpora nucleótidos modificados (por ejemplo, nucleótidos marcados con biotina, digoxigenina y fluorescencia)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5 U/μl
Contenido y almacenamiento Contiene:
• 100 μl de ADN polimerasa Taq, nativa (5 U/μL)
• 2 x 1,25 ml de tampón Taq 10X con KCl
• 2 x 1,25 ml de tampón Taq 10X con (NH4)2SO4
• 2 x 1,25 ml de 25 mm de MgCl2
• 0,25 ml de 20 mg/ml de BSA
Almacenar a - 20 °C.
Formato With BSA
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Temperatura óptima de reacción de 72 °C
Tipo de producto ADN polimerasa
Cantidad 300 U
Categoría de investigación PCR
Condiciones de envío Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) Standard PCR