Learn More
Thermo Scientific™ Taq DNA Polymerase, native (5 U/μL)
Código de producto. 10829230 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Formato:
With BSA
Without BSA
Tamaño de la unidad:
500 unidades
Código de producto. 10829230
Marca: Thermo Scientific™ EP0282
Thermo Scientific Native Taq DNA Polymerase is a highly thermostable DNA polymerase of the thermophilic bacterium Thermus aquaticus.
Thermo Scientific Taq DNA Polymerase, native, is a highly thermostable DNA polymerase of the thermophilic bacterium Thermus aquaticus. The enzyme catalyzes 5' to 3' synthesis of DNA, has no detectable 3' to 5' exonuclease (proofreading) activity, and possesses low 5' to 3' exonuclease activity. In addition, the polymerase exhibits deoxynucleotidyl transferase activity, which frequently results in the addition of extra adenines at the 3'-end of PCR products. Native Taq DNA Polymerase is preferred for amplification of bacterial DNA sequences homologous to those found in E. coli.
Características destacadas
  • Termoestable: la vida media es superior a 40 minutos a 95 °C
  • Genera productos de PCR con salientes de 3'-dA.
  • Se suministra con dos tampones: tampón de Taq 10X con KCl y tampón de Taq 10X con (NH4)2SO4. Este último permite llevar a cabo la PCR con una amplia gama de concentraciones de magnesio y disminuye el cebado inespecífico.
  • Incorpora nucleótidos modificados (por ejemplo, nucleótidos marcados con biotina, digoxigenina y fluorescencia)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10X
Contenido y almacenamiento Contiene:
• 100 μL de ADN polimerasa Taq, natural (5 U/μL)
• 2 x 1,25 mL de tampón 10X Taq con KCl
• 2 x 1,25 mL de tampón 10X Taq con (NH4)2SO4
• 2 x 1,25 mL, 25 mM de MgCl2
Almacenar a -20 °C.
Formato Without BSA
GC-Rich PCR Performance Bajo
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Velocidad de reacción Estándar
Tipo de producto ADN polimerasa
Cantidad 500 Units
Para utilizar con (aplicación) PCR estándar
Fidelidad (frente a Taq) 1 X
Inicio en caliente No
Sobrante 3'-A
Formato de reacción Componentes separados
Material de partida ADN
Volumen 2 mL