Learn More
MP Biomedicals™ ADN polimerasa Taq
Código de producto. p-8015285 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 250 U
250U
Tamaño de la unidad:
250 unidades
2500 unidades
11487020 250U 250 unidades
11407030 10 x 250 U 2500 unidades
2 options
Código de producto. 11487020
Marca: MP Biomedicals™ 11EPTQD025
ADN polimerasa termoestable que se utiliza para PCR, RT-PCR, así como para secuenciación y etiquetado de ADN.
La polimerasa Taq cataliza la incorporación de dNTP, dependiente de plantilla de ADN e impulsada por primer oligonucleótido, en cadenas de ADN complementarias.Muestra actividades polimerasas y exonucleasas de 5' a 3'.
Definición de la unidad:Una unidad incorporará 10 nmol de dNTP totales en ADN precipitable en ácido en 30 min. a 74°C.
La polimerasa Taq cataliza la incorporación de dNTP, dependiente de plantilla de ADN e impulsada por primer oligonucleótido, en cadenas de ADN complementarias. Muestra actividades polimerasas y exonucleasas de 5' a 3'.
Definición de la unidad: Una unidad incorporará 10 nmol de dNTP totales en ADN precipitable en ácido en 30 min. a 74 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5 u/μl
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20°C
Descripción ADN polimerasa Taq
Formulario Líquido
Cantidad 250U
Para utilizar con (aplicación) PCR, RT-PCR, secuenciación de ADN, etiquetado de ADN, RT-PCR, Sequencing, Nucleic Acid Labeling