Learn More
MP Biomedicals™ Kit Taq Core 10
Código de producto. 11447030 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000U
10 x 250 U
5 x 1000 U
5 x 250 U
missing translation for 'unitSize'
1 set
1250 unidades
2500 unidades
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11447030 10 x 250 U 2500 unidades
11417040 1000U 1 set
11437030 5 x 250 U 1250 unidades
11457030 5 x 1000 U cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11447030 missing translation for 'mfr' MP Biomedicals™ missing translation for 'supplierNo' 11EPTQK109
This item is not returnable. View return policy
Includes
ADN polimerasa Taq (5U/ μL), tampón estándar 10X con Mg, tampón estándar 10X sin Mg, 25 mM de MgCl2, mezcla de dNTP de 10 mM
Se suministra con tampones de reacción estándar
Definición de la unidad: Una unidad de ADN polimerasa es la cantidad de enzima necesaria para catalizar la incorporación de 10 nmol de nucleósidos en un producto absorbible DE81 en 30 minutos a 74 °C en condiciones de ensayo.
Definición de la unidad: Una unidad de ADN polimerasa es la cantidad de enzima necesaria para catalizar la incorporación de 10 nmol de nucleósidos en un producto absorbible DE81 en 30 minutos a 74 °C en condiciones de ensayo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento ADN polimerasa Taq (5U/ μL), tampón estándar 10X con Mg, tampón estándar 10X sin Mg, 25 mM de MgCl2, mezcla de dNTP de 10 mM. Almacenar a -20°C
Formulario Congelado
Formato Líquido congelado
Cantidad 10 x 250 U
Para utilizar con (aplicación) PCR estándar
Para uso exclusivo en investigación (RUO)