Learn More
MP Biomedicals™ Kit Taq Core 10
Código de producto. 11417040 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000U
10 x 250 U
5 x 1000 U
5 x 250 U
Tamaño de la unidad:
1 set
1250 unidades
2500 unidades
cada uno
11417040 1000U 1 set
11437030 5 x 250 U 1250 unidades
11447030 10 x 250 U 2500 unidades
11457030 5 x 1000 U cada uno
4 options
Código de producto. 11417040
Marca: MP Biomedicals™ 11EPTQK300
Includes
ADN polimerasa Taq (5U/ μL), tampón estándar 10X con Mg, tampón estándar 10X sin Mg, 25 mM de MgCl2, mezcla de dNTP de 10 mM
Se suministra con tampones de reacción estándar
Definición de la unidad: Una unidad de ADN polimerasa es la cantidad de enzima necesaria para catalizar la incorporación de 10 nmol de nucleósidos en un producto absorbible DE81 en 30 minutos a 74 °C en condiciones de ensayo.
Definición de la unidad: Una unidad de ADN polimerasa es la cantidad de enzima necesaria para catalizar la incorporación de 10 nmol de nucleósidos en un producto absorbible DE81 en 30 minutos a 74 °C en condiciones de ensayo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento ADN polimerasa Taq (5U/ μL), tampón estándar 10X con Mg, tampón estándar 10X sin Mg, 25 mM de MgCl2, mezcla de dNTP de 10 mM. Almacenar a -20°C
Formulario Congelado
Formato Líquido congelado
Cantidad 1000U
Para utilizar con (aplicación) PCR estándar
Para uso exclusivo en investigación (RUO)