Learn More
TAPI-2, MedChemExpress
Descripción
TAPI-2 (TNF Protease Inhibitor 2) is a broad-spectrum inhibitor of matrix metalloprotease (MMP), tumour necrosis factorα-converting enzyme (TACE) and a disintegrin and metalloproteinase (ADAM), with an IC50 of 20 μM for MMP. TAPI-2 blocks the entry of infectious SARS-CoV.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TAPI-2 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 187034-31-7 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H37N5O5 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinónimo | TNF Protease Inhibitor 2 |
| Información de solubilidad | H2O : 100 mg/mL (240.66 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 22 mg/mL (52.94 mM) |
| Mostrar más |