Learn More
Fisherbrand™ Juego de cajas de barras agitadoras de politetrafluoroetileno (PTFE) cónicas y recuperador
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
195 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Inerte y a prueba de fugas
- Pulido por separado para permanecer limpio más tiempo
- Recuperador moldeado con plástico de polipropileno, esterilizable en autoclave
- Cada conjunto contiene 20 barras de agitación de PTFE cónicas y un (1) recuperador dentro de una caja compartimentada. El conjunto incluye dos (2) unidades de los siguientes tamaños (diámetro x longitud):
barras de agitación de 5 x 15 mm
barras de agitación de 7 x 20 mm
barras de agitación de 8 x 25 mm
barras de agitación de 8 x 30 mm
barras de agitación de 8 x 35 mm
barras de agitación de 8 x 40 mm
barras de agitación de 8 x 50 mm
barras de agitación de 8 x 60 mm
- El conjunto también incluye una (1) unidad de los siguientes tamaños (diámetro x longitud): barra de agitación de 10 x 70 mm
recuperador de barra de agitación de 10 x 300 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Color | Blanco |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 195 x 95 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Contenedores y recipientes/agitadores con placas calefactoras |
| Altura (métrico) | 30 mm |
| Incluye | 20 barras agitadoras cónicas y 1 recuperador flexible |
| Anchura (métrico) | 95 mm |
| Recubrimiento | PTFE |
| Mostrar más |