Learn More
Cepillo de tubo de ensayo con cabezal de nailon cónico
Descripción
- Nylon bristles
- Tapered head
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cepillos para tubos de ensayo |
| Bristle Material | Nailon |
| Material del mango | Metal |
| Tipo de punta | Cónico |
| Diámetro (métrico) | 2.5 cm |
| Longitud (métrico) | 20 cm |
| Longitud del cepillo (métrico) | 7.5 cm |
| Longitud del mango (métrico) | 12.5 cm |
| Cantidad | 10 unidad |
| Tamaño | Brush Circumference: 8 cm |