Learn More
Alambre de tántalo, 1,5 mm de diámetro, recocido, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11310208
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 cm
100 cm
500 cm
Tamaño de la unidad:
100 cm
20 cm
500 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11310208 20 cm 20 cm
11390198 100 cm 100 cm
11300208 500 cm 500 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11310208 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042933.RQ
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-25-7
Fórmula molecular Ta
Peso molecular (g/mol) 180.95
Número MDL MFCD00011252
Clave InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nombre IUPAC tántalo
SMILES [Ta]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tantalum wire
Nombre de nota 1.5mm (0.06 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Cantidad 20 cm
Olor Odorless
Peso ≈29.3g/m
Formulario Alambre, ≈29,3g/m, templado: suave
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.95%