Learn More
Alambre de tántalo, 0,025 mm de diámetro, duro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4782172
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 m
10 m
5 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
10 metros
5 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388608 1 m 1 metro
11398608 5 m 5 metros
11378608 10 m 10 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11388608 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040675.G1
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: Aprox. 0,0082 g/m; templado: como se muestra
Microelectronics, contacts, surgical, high temperature
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-25-7
Fórmula molecular Ta
Peso molecular (g/mol) 180.95
Número MDL MFCD00011252
Clave InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nombre IUPAC tántalo
SMILES [Ta]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tantalum
Color Gris a plata
Nombre de nota Hard
Aspecto Gray to silver wire
Densidad 16.69g/cm3
Cantidad 1 m
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metals basis)
Formulario Alambre, ≈0,0082g/m, templado: como se muestra