Learn More
Óxido de tántalo(V), 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-3213172 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10097532 10 g Frasco de vidrio 10 g
10312583 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10097532 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 194170100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1314-61-0 | O5Ta2 | 441.89 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1314-61-0
Fórmula molecular O5Ta2
Peso molecular (g/mol) 441.89
Número MDL MFCD00011254
Clave InChI PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC [(dioxotantalio)oxy]dioxotantalum
SMILES O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Tantalum(V) oxide
Punto de fusión 1872°C
Color Beige-blanco a blanco
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99%
Fórmula lineal Ta2O5
Índice Merck 15, 9188
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.89
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales