Learn More
Óxido de tantalio(V), grado óptico, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7046729
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11392867 1 g 1 g
11302877 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11392867
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16033.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6074-84-6 | C10H25O5Ta | 406.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6074-84-6
Fórmula molecular C10H25O5Ta
Peso molecular (g/mol) 406.25
Número MDL MFCD00049785
Clave InChI HSXKFDGTKKAEHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tantalum v ethoxide, tantalum 5+ ethanolate, tantalum ethoxide, tantalum 5+ pentaethanolate, ethanol, tantalum 5+ salt, pentaethoxytantalum v, ethanol, tantalum 5+ salt 5:1, tantalum ethylate, pentaethyl tantalate, tantalum pentaethoxide
PubChem CID 160806
Nombre IUPAC etanolato;tantalio(5 +)
SMILES CCO[Ta](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Especificaciones
Punto de ebullición 145°C (0.1mmHg)
Nombre del producto químico o material Tantalum(V) ethoxide
Punto de fusión 18°C to 19°C
Cantidad 1 g
Fórmula lineal Ta(OCH2CH3)5
Número UN UN2924
Beilstein 3678999
Temperatura de inflamación 30°C (86°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.25
Porcentaje de pureza 99.95%
Grado Sistema óptico
Índice de refracción 1.488
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Densidad 1.566