Learn More
Cloruro de tántalo(V), anhidro, puratrónico™, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7058995
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11310348 5 g 5 g
11300348 25 g 25 g
11320348 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11310348
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043731.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7721-01-9 | Cl5Ta | 358.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7721-01-9
Fórmula molecular Cl5Ta
Peso molecular (g/mol) 358.20
Número MDL MFCD00011253
Clave InChI OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
Sinónimo Tantalum pentachloride
Nombre IUPAC tantalum(5+) pentachloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5]
Especificaciones
Punto de ebullición 242°C
Nombre del producto químico o material Tantalum (V) chloride
Punto de fusión 216°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3260
Índice Merck 14,9054
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.21
Porcentaje de pureza 99.995%
Grado Puratronic
Olor Acidic
Envase Ampolla
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 3.68 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tantalum(V) chloride, anhydrous, Puratronic
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .