Learn More
Tubos de tántalo, 3,18 mm de diámetro exterior, 2,26 mm de diámetro interior, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 15474915
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 cm
50 cm
Tamaño de la unidad:
10 cm
50 cm
15474915 10 cm 10 cm
15484915 50 cm 50 cm
2 options
Código de producto. 15474915
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044923.BS
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-25-7
Fórmula molecular Ta
Peso molecular (g/mol) 180.95
Número MDL MFCD00011252
Clave InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nombre IUPAC tántalo
SMILES [Ta]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tantalum tubing
Nombre de nota OD: 3.18mm (0.125 in.), ID: 2.26mm (0.089 in.)
Cantidad 10 cm
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.9%