Learn More
Bolo de tántalo, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4408777
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11320028 10 g 10 g
11330028 50 g 50 g
2 options
Product Code. 11320028
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042826.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Forma: aprox. 0,42 g/bolo
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-25-7
Fórmula molecular Ta
Peso molecular (g/mol) 180.95
Número MDL MFCD00011252
Clave InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nombre IUPAC tántalo
SMILES [Ta]
Specifications
Nombre del producto químico o material Tantalum
Color Gris a plata
Aspecto Gray to silver slug
Cantidad 10 g
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metals basis)
Formulario ≈0,42 g/bolo