Learn More
Varilla de tántalo, 4,5 mm de diámetro, Puratronic™, 99,96 % (base metálica), Nb 50 ppm nominal, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tantalum rod |
| Nombre de nota | 4.5mm (0.18 in.) dia., Nb nominal 50ppm |
| Cantidad | 100 mm |
| Olor | Odorless |
| Peso | ≈2.64g/cm |
| Formulario | Varilla, ≈2,64 g/cm |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Porcentaje de pureza | 99.96% |
| Grado | Puratronic |