Learn More
Varilla de tántalo, 12,7 mm de diámetro, dura, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048377
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 cm
5 cm
25 cm
Tamaño de la unidad:
1 cm
25 cm
5 cm
11385788 1 cm 1 cm
11395788 5 cm 5 cm
11305798 25 cm 25 cm
3 options
Código de producto. 11385788
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010347.BO
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-25-7
Fórmula molecular Ta
Peso molecular (g/mol) 180.95
Número MDL MFCD00011252
Clave InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nombre IUPAC tántalo
SMILES [Ta]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tantalum rod
Nombre de nota 12.7mm (0.5 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
Cantidad 1 cm
Olor Odorless
Peso ≈20.4g/cm
Formulario Varilla, ≈20,4 g/cm, templado: como se muestra
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.95%