Learn More
Polvo de tántalo, 99,98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Código de producto. 11315788
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11315788 100 g 100 g
15475935 2.5 g 2.50 g
11395778 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11315788 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010344.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Nb 50 ppm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-25-7
Fórmula molecular Ta
Peso molecular (g/mol) 180.95
Número MDL MFCD00011252
Clave InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nombre IUPAC tántalo
SMILES [Ta]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tantalum
Color Negro a gris
Aspecto Gray to black powder
Cantidad 100 g
Tamaño de malla -100 Mesh
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.98% (Metals basis)
Formulario Polvo