Learn More
Gasa de tántalo, malla 100 tejida a partir de alambre de 0,08 mm de diámetro, alambre, tejido cruzado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080182
Change view
Click to view available options
Cantidad:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
15487285 75 x 75 mm cada uno
15497285 150 x 150 mm cada uno
2 options
Código de producto. 15487285
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 046695.FL
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-25-7
Fórmula molecular Ta
Peso molecular (g/mol) 180.95
Número MDL MFCD00011252
Clave InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nombre IUPAC tántalo
SMILES [Ta]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tantalum gauze
Nombre de nota 100 mesh woven from 0.08mm (0.003 in.) dia. wire, twilled weave
Cantidad 75 x 75 mm
Tamaño de malla 100 Mesh
Olor Odorless
Formulario Tela de alambre