Learn More
Lámina de tántalo, 0,7 mm de grosor, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tantalum foil |
| Nombre de nota | 0.7mm (0.03 in.) thick |
| Cantidad | 25 x 50 mm |
| Olor | Odorless |
| Peso | ≈14.5g/25x50mm |
| Formulario | Papel de aluminio |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Porcentaje de pureza | 99.9% |