Learn More
Tanshinone I, MedChemExpress
Código de producto. 16483836
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16483836 25 mg 25 miligramos
16468996 100 mg 100 miligramos
16434767 50 mg 50 miligramos
16418878 10 mg 10 miligramos
16411318 5 mg 5 miligramos
5 options
Código de producto. 16483836
Marca: Medchem Express HYN0134
MedChemExpress Tanshinone I is an inhibitor of type IIA human recombinant sPLA2 (IC50=11 μM) and rabbit recombinant cPLA2 (IC50=82 μM).
Tanshinone I is an inhibitor of type IIA human recombinant sPLA2 (IC50=11 μM) and rabbit recombinant cPLA2 (IC50=82 μM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tanshinone I
CAS 568-73-0
Color Dark Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H12O3
Cantidad 25 mg
Sinónimo Tanshinone A
Información de solubilidad DMSO : 2 mg/mL (7.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C2C=CC3=C1C=CC=C3C)C(C4=C2OC=C4C)=O
Peso molecular (g/mol) 276.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.29
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation